Learn More
Ácido 1-isopropil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622453 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10622453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10480DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11N3O2
Número MDL MFCD01570664
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
Clave InChI RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 1-(propan-2-il)-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 205.22
PubChem CID 2736690
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 97%