CAS RN 30614-22-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pirimicarbo-desmetil, TRC
CAS: 30614-22-3 Fórmula molecular: C10 H16 N4 O2 Peso molecular (g/mol): 224.26 Sinónimo: Carbamic acid, dimethyl-, 5,6-dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl ester (8CI,9CI),5,6-Dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate,Pirimicarb III,Pirimicarb-desmethyl,R34836 Nombre IUPAC: [5,6-dimetil-2-(metilamino)pirimidina-4-il] N,N-dimetilcarbamato SMILES: CNc1nc(C)c(C)c(OC(=O)N(C)C)n1