Learn More
Pirimicarbo-desmetil, TRC
Código de producto. 30424371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424371 10 mg 10 miligramos
30415219 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP50876510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30614-22-3
Fórmula molecular C10 H16 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 224.26
Sinónimo Carbamic acid, dimethyl-, 5,6-dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl ester (8CI,9CI), 5,6-Dimethyl-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate, Pirimicarb III, Pirimicarb-desmethyl, R34836
Nombre IUPAC [5,6-dimetil-2-(metilamino)pirimidina-4-il] N,N-dimetilcarbamato
SMILES CNc1nc(C)c(C)c(OC(=O)N(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirimicarb-desmethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N4O2/c1-6-7(2)12-9(11-3)13-8(6)16-10(15)14(4)5/h1-5H3,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1273
Porcentaje de pureza >95%