CAS RN 3057-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico del Ácido Quenodesoxicólico, TRC
CAS: 3057-04-3 Fórmula molecular: C25H42O4 Peso molecular (g/mol): 406.6 Sinónimo: (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester,Chenodeoxycholic Acid Methyl Ester,Methyl 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oate,Methyl 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoate,Methyl Chenodeoxycholate Nombre IUPAC: metilo (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentanoto SMILES: C[C@H](CCC(=O)OC)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](C[C@H]4C[C@H]3O)O