Learn More
Éster Metílico del Ácido Quenodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30358255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358255 250 mg 250 miligramos
30354042 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC291905250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3057-04-3
Fórmula molecular C25H42O4
Peso molecular (g/mol) 406.6
Sinónimo (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Chenodeoxycholic Acid Methyl Ester, Methyl 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoate, Methyl Chenodeoxycholate
Nombre IUPAC metilo (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentanoto
SMILES C[C@H](CCC(=O)OC)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](C[C@H]4C[C@H]3O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid Methyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-21,23,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,23+,24+,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.3083