accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHO(Z)

CAS RN 3052-50-4

IUPAC Nombre: (2Z)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Sinónimos: (2Z)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Peso molecular (g/mol): 130.1
Fórmula molecular: C5H6O4
InChi Key: NKHAVTQWNUWKEO-IHWYPQMZSA-N
SMILES: COC(=O)\C=C/C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados