Learn More
Éster monometílico del ácido maleico (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleic Acid Monomethyl Ester |
| CAS | 3052-50-4 |
| Fórmula molecular | C5H6O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester, (2Z)-2-Butenedioic Acid Monomethyl Ester, Maleic Acid Methyl Ester, (Z)-4-Methoxy-4-oxobut-2-enoic Acid, (Z)-4-Methoxy-4-oxobut-2-enoic Acid, Hydrogen Methyl Maleate, Methyl Hydrogen (2Z)-2-Butendioate, Methyl Hydrogen Maleate, Monomethyl (Z)-2-Butenedioate, Monomethyl Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2- |
| SMILES | COC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-4-metoxi-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |