CAS RN 3046108-31-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(4-Clorofenilo)-5-[6-[[4-[(4-clorofenil)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahidroxipentilo]-1,3,5-triazina-2-il]amino]hexil]biguanuro Ácido D-glucónico, TRC
CAS: 3046108-31-7 Fórmula molecular: C28H38Cl2N10O5 • C6H12O7 Peso molecular (g/mol): 861.73 Sinónimo: Chlorhexidine Impurity J D-Gluconic Acid; Nombre IUPAC: 1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]-2-[6-[[4-(4-cloroanilino)-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahidroxipentilo]-1,3,5-triazina-2-il]amino]hexil]guanidina; (2R,3S,4R,5R)-ácido 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico SMILES: N=C(NC(NCCCCCCNC1=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=N1)=N)NC3=CC=C(Cl)C=C3.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O