Learn More
1-(4-Clorofenilo)-5-[6-[[4-[(4-clorofenil)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahidroxipentilo]-1,3,5-triazina-2-il]amino]hexil]biguanuro Ácido D-glucónico, TRC
Código de producto. 30134691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134691 500 mg 500 miligramos
30012623 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378545500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3046108-31-7
Fórmula molecular C28H38Cl2N10O5 • C6H12O7
Peso molecular (g/mol) 861.73
Sinónimo Chlorhexidine Impurity J D-Gluconic Acid;
Nombre IUPAC 1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]-2-[6-[[4-(4-cloroanilino)-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahidroxipentilo]-1,3,5-triazina-2-il]amino]hexil]guanidina; (2R,3S,4R,5R)-ácido 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC1=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=N1)=N)NC3=CC=C(Cl)C=C3.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[(4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-[(1S,2R,3R,4R)-1,2,3,4,5-pentahydroxypentyl]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]hexyl]biguanide D-Gluconic Acid Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38Cl2N10O5.C6H12O7/c29-16-5-9-18(10-6-16)35-26(32)39-25(31)33-13-3-1-2-4-14-34-27-37-24(23(45)22(44)21(43)20(42)15-41)38-28(40-27)36-19-11-7-17(30)8-12-19;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12,20-23,41-45H,1-4,13-15H2,(H5,31,32,33,35,39)(H2,34,36,37,38,40);2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t20-,21-,22+,23-;2-,3-,4+,5-/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 860.3