CAS RN 3031-94-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Aminoimidazol-4-Carboxamida-1-Beta-D-Ribofuranosil 5'-Monofosfato, TRC
CAS: 3031-94-5 Fórmula molecular: C9 H15 N4 O8 P Peso molecular (g/mol): 338.21 Nombre IUPAC: [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-5-carbamoylimidazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno SMILES: NC(=O)c1c(N)ncn1[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O