Learn More
5-Aminoimidazol-4-Carboxamida-1-Beta-D-Ribofuranosil 5'-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30005853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005853 50 mg 50 miligramos
30003279 5 mg 5 miligramos
30003385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61170550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3031-94-5
Fórmula molecular C9 H15 N4 O8 P
Peso molecular (g/mol) 338.21
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-5-carbamoylimidazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolán-2-il]fosfato de metil dihidrógeno
SMILES NC(=O)c1c(N)ncn1[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate
Nombres de analitos o componentes 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-Ribofuranosyl 5'-Monophosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)13(2-12-7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0627
Porcentaje de pureza >95%