accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NO

CAS RN 30186-38-0

IUPAC Nombre: 1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Sinónimos: 1-(4-methylphenyl)pyrrole-2-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 185.23
Fórmula molecular: C12H11NO
InChi Key: LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados