Learn More
1-(4-Metilfenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10705293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705293 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10705293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04207DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H11NO
Número MDL MFCD01567103
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
Clave InChI LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)pirrol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 185.23
PubChem CID 564322
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 97%