accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BrCl

CAS RN 3017-95-6

IUPAC Nombre: 2-bromo-1-chloropropane
Sinónimos: 2-bromo-1-chloropropane
Peso molecular (g/mol): 157.44
Fórmula molecular: C3H6BrCl
InChi Key: PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(Br)CCl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados