Learn More
2-Bromo-1-cloropropano (>90%), TRC
Código de producto. 30004233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004233 500 mg 500 miligramos
17943055 2.5 g 2.50 g
17974965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680515500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3017-95-6
Fórmula molecular C3 H6 Br Cl
Peso molecular (g/mol) 157.44
Sinónimo Propane, 2-bromo-1-chloro-, 2-Bromo-1-chloropropane, (±)-2-Bromo-1-chloropropane, 1-Chloro-2-bromopropane, NSC 8022
Nombre IUPAC 2-bromo-1-cloropropano
SMILES CC(Br)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-chloropropane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9341