CAS RN 30165-96-9
IUPAC Nombre:
4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Sinónimos:
4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Peso molecular (g/mol):
205.66
Fórmula molecular:
C6H8ClN3OS
InChi Key:
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=NSN=C1N1CCOCC1
1
–
3
de
3
resultados
1
3-cloro-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-cloro-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.