Learn More
3-cloro-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Fórmula molecular | C6 H8 Cl N3 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| SMILES | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0077 |