Learn More
4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, Mikromol™
Descripción
4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H8 Cl N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Timolol Maleate Imp. F (EP), Timolol Imp. F (EP), Timolol USP Related Compound F, Timolol USP RC F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP), Timolol Related Compound F, Timolol Maleate Impurity F, Timolol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| SMILES | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina |
| Mostrar más |