accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNHOH2NNOO(E/Z)

CAS RN 301177-50-4

IUPAC Nombre: N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide
Sinónimos: N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanimidamide
Peso molecular (g/mol): 213.2
Fórmula molecular: C7H11N5O3
InChi Key: DSFFWFHDJMMTGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=CN1CCC(N)=NO)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados