Learn More
N'-Hidroxi-3-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)propanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide |
| CAS | 301177-50-4 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C7H11N5O3 |
| Número MDL | MFCD01313054 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanimidamide, ho∼lahkcld^isdfyuuenzejijafp, 1-hydroxyimino-3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propylamine, z-n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propimidamide |
| Clave InChI | DSFFWFHDJMMTGE-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |