CAS RN 300701-71-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Demetil Eszopiclona Clorhidrato, TRC
CAS: 300701-71-7 Fórmula molecular: C16H16Cl2N6O3 Peso molecular (g/mol): 411.24 Sinónimo: 1-Piperazinecarboxylic Acid (5S)-6-(5-Chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo- SMILES: Cl.Clc1ccc(nc1)N2[C@@H](OC(=O)N3CCNCC3)c4nccnc4C2=O