Learn More
N-Demetil Eszopiclona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30135209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135209 50 mg 50 miligramos
30008574 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23093550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300701-71-7
Fórmula molecular C16H16Cl2N6O3
Peso molecular (g/mol) 411.24
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic Acid (5S)-6-(5-Chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-
SMILES Cl.Clc1ccc(nc1)N2[C@@H](OC(=O)N3CCNCC3)c4nccnc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Eszopiclone Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H/t15-;/m0./s1