CAS RN 30007-39-7
IUPAC Nombre:
[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl][(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl)methyl]azanium chloride
Sinónimos:
[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl][(1-oxo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-2-yl)methyl]azanium chloride
Peso molecular (g/mol):
331.84
Fórmula molecular:
C19H22ClNO2
InChi Key:
VCZXZECZIRGUCZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Cl-].OC1=CC=C(CC[NH2+]CC2CCC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride
CAS: 30007-39-7 Fórmula molecular: C19H22ClNO2