Learn More
Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18752494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18752494 50 mg 50 miligramos
18732784 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752494 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0535/50
Highly selective α1 antagonist
Very selective α1-adrenoceptor antagonist, precursor of the 3-[125I]-derivative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30007-39-7
Fórmula molecular C19H22ClNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEAT hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.84
Pureza >98%
Peso molecular 331.84