accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2OOFFF

CAS RN 29885-95-8

IUPAC Nombre: N-methylanilinium trifluoroacetate
Sinónimos: N-methylanilinium trifluoroacetate
Peso molecular (g/mol): 221.18
Fórmula molecular: C9H10F3NO2
InChi Key: TXXJGCVOHDSYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]C(=O)C(F)(F)F.C[NH2+]C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)