Learn More
Trifluoroacetato de N-metilanilinio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443378 500 g 500 g
11423378 25 g 25 g
11433378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17781.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 29885-95-8 | C7H10N·CF3CO2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29885-95-8
Fórmula molecular C7H10N·CF3CO2
Número MDL MFCD00043278
Sinónimo TAMA; Trifluoroacetic acid N-methylanilinium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylanilinium trifluoroacetate
Punto de fusión 64°C to 68°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 3638133
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza 99%