Learn More
Trifluoroacetato de N-metilanilina, TRC
Código de producto. 30467108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30467108 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30467108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2882102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline Trifluoroacetate
CAS 29885-95-8
Fórmula molecular C7H9N . C2HF3O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenamine','N-methyl-','2,2,2-trifluoroacetate (1:1) (ACI), Acetic acid','trifluoro-','compd. with N-methylaniline (1:1) (8CI), Acetic acid','trifluoro-','compd. with N-methylbenzenamine (1:1) (ZCI), Aniline','N-methyl-','trifluoroacetate (8CI), Benzenamine','N-methyl-','trifluoroacetate (9CI), N-Methylaniline trifluoroacetic acid salt, N-Methylanilinium trifluoroacetate, N-Methylaniline Trifluoroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.C2HF3O2/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,8H,1H3;(H,6,7)
SMILES CNc1ccccc1.OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-metilanilina; ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 221.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0664