CAS RN 2980-59-8
IUPAC Nombre:
λ²-iron(2+) dioctadecanoate
Sinónimos:
λ²-iron(2+) bis(n-octadecanoate)
Peso molecular (g/mol):
622.8
Fórmula molecular:
C36H70FeO4
InChi Key:
FRVCGRDGKAINSV-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Fe++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O