Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferrous Stearate |
| CAS | 2980-59-8 |
| Fórmula molecular | C36H70FeO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Clave InChI | FRVCGRDGKAINSV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Fe++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | dioctadecanoato de λ²-hierro(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 622.80 |