CAS RN 29761-24-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cianidina 3-Xilósido, TRC
CAS: 29761-24-8 Fórmula molecular: C20 H19 O10 . Cl Peso molecular (g/mol): 454.81 Sinónimo: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(D-xylopyranosyl)-1-benzopyrylium chloride (1:1) Nombre IUPAC: (3R,4S,5R)-2-[2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-cromenilio-3-il]oxitetrahidropiran-3,4,5-triol; cloruro SMILES: [Cl-].O[C@@H]1COC(Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H]1O