Learn More
Cianidina 3-Xilósido, TRC
Código de producto. 30136388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136388 2.5 mg 2.50 miligramo
30133179 5 mg 5 miligramos
30012735 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9537002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29761-24-8
Fórmula molecular C20 H19 O10 . Cl
Peso molecular (g/mol) 454.81
Sinónimo 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(D-xylopyranosyl)-1-benzopyrylium chloride (1:1)
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-2-[2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-cromenilio-3-il]oxitetrahidropiran-3,4,5-triol; cloruro
SMILES [Cl-].O[C@@H]1COC(Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanidin-3-xyloside chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O10.ClH/c21-9-4-12(23)10-6-16(30-20-18(27)17(26)14(25)7-28-20)19(29-15(10)5-9)8-1-2-11(22)13(24)3-8;/h1-6,14,17-18,20,25-27H,7H2,(H3-,21,22,23,24);1H/t14-,17+,18-,20?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.0667