accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClNOO

CAS RN 2973-19-5

IUPAC Nombre: 2-(chloromethyl)-4-nitrophenol
Sinónimos: 2-(chloromethyl)-4-nitrophenol
Peso molecular (g/mol): 187.58
Fórmula molecular: C7H6ClNO3
InChi Key: PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1CCl)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados