Learn More
Cloruro de 2-hidroxi-5-nitrobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Chloride |
| CAS | 2973-19-5 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(Chloromethyl)-4-nitrophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1CCl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0036 |