Learn More
2-Clorometil-4-nitrofenol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15422122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15422122 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15422122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109460010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
CAS 2973-19-5
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Fórmula lineal ClCH2C6H3(NO2)OH
Cantidad 1 g
Beilstein 06,367
Sinónimo 2-chloromethyl-4-nitrophenol, phenol, 2-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-4-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-5-nitrobenzyl chloride, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura romanian, 2-chloromethyl-4-nitro-phenol, phenol,2-chloromethyl-4-nitro, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura, acmc-1ccok, 4-nitro-2-chloromethylphenol
Clave InChI PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CCl)O
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 187.58
PubChem CID 76305
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.