CAS RN 295328-72-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-metiletoxi)carbonil]-3-fenilpropil]amino]propanoil]octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico (éster isopropílico de ramipril), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.