Learn More
Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-metiletoxi)carbonil]-3-fenilpropil]amino]propanoil]octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico (éster isopropílico de ramipril), Mikromol™
Descripción
Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-metiletoxi)carbonil]-3-fenilpropil]amino]propanoil]octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico (éster isopropílico de ramipril)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ramipril Isopropylester |
| CAS | 295328-72-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ramipril Isopropylester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H34 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ramipril Imp. B (EP), (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Ramipril Isopropyl Ester, (2S,3aS,6aS)-octahydro-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(1-methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril USP Related Compound B, Ramipril USP RC B, Ramipril Related Compound B, Ramipril Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-oxo-4-fenil-1-propan-2-iloxibutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirrol-2-carboxílico |
| Mostrar más |