accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NHOOOHHO

CAS RN 29473-53-8

IUPAC Nombre: N-[2-(diethylamino)ethyl]naphthalen-1-amine; oxalic acid
Sinónimos: N-[2-(diethylamino)ethyl]naphthalen-1-amine; oxalic acid
Peso molecular (g/mol): 332.4
Fórmula molecular: C18H24N2O4
InChi Key: MNUSPWMHIHYMKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados