Learn More
N,N-Dietil-N'-1-naftiletilelenediamina Oxalato, TRC
Código de producto. 30386246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386246 1 g
30376991 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4437351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29473-53-8
Fórmula molecular C18H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 332.39
Sinónimo N1,N1-Diethyl-N2-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine Ethanedioate, β-Diethylaminoethyl-α-naphthylamine Oxalate
SMILES CCN(CC)CCNC1=CC=CC2=CC=CC=C21.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-N'-1-naphthylethylenediamine Oxalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2.C2H2O4/c1-3-18(4-2)13-12-17-16-11-7-9-14-8-5-6-10-15(14)16;3-1(4)2(5)6/h5-11,17H,3-4,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1736