accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiOSOOFFFFFFFFFFFFFFFFF

CAS RN 29446-15-9

IUPAC Nombre: lithium(1+) heptadecafluorooctane-1-sulfonate
Sinónimos: lithium(1+) perfluorooctane sulfonate
Peso molecular (g/mol): 506.06
Fórmula molecular: C8F17LiO3S
InChi Key: XVCUGNWRDDNCRD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados