Learn More
2,3-Diclorodibenzo-p-dioxina, TRC
Código de producto. 30386795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386795 5 mg
30379840 10 mg
30376827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4340855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29446-15-9
Fórmula molecular C12 H6 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 253.08
Sinónimo Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,3-dichloro-, Dibenzo-p-dioxin, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin, 2,3-Dichlorodibenzodioxin, PCDD 10
Nombre IUPAC 2,3-diclorodibenzo-p-dioxina
SMILES Clc1cc2Oc3ccccc3Oc2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9745