accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNN

CAS RN 29385-43-1

IUPAC Nombre: 4-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole
Sinónimos: 4-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole
Peso molecular (g/mol): 133.15
Fórmula molecular: C7H7N3
InChi Key: CMGDVUCDZOBDNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC2=NNN=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados