Learn More
Toliltriazol, TRC
Código de producto. 30453439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453439 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30453439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5370001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolyltriazole
CAS 29385-43-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 2 C7 H7 N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Benzotriazole','6(or 7)-methyl-, 1H-Benzotriazole','4(or 5)-methyl- (9CI), 6(or 7)-Methyl-1H-benzotriazole, Additin RC 8221, C.V.I. TT, Cobratec TT 100, Cobratec TT 35I, Iramet 39, Methylbenzotriazole, Preventol CI 7-100, Seetec T, Seetec TT, Seetec TT-R, Stabinol MBTZ, TTZ, Tolyltriazole
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6;1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2*2-4H,1H3,(H,8,9,10)
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1.Cc3cccc4[nH]nnc34
Nombre IUPAC 4-metil-1H-benzotriazol;5-metil-1H-benzotriazol
Peso molecular (g/mol) 266.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.128
Porcentaje de pureza >95