CAS RN 29315-53-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido salicílico Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 29315-53-5 Fórmula molecular: C13 H14 O9 Peso molecular (g/mol): 314.24 Sinónimo: beta-D-Glucopyranuronic acid, 1-(2-hydroxybenzoate),Glucopyranosiduronic acid, 1-salicylate, beta-D- (8CI),Salicyl acyl glucuronide,Salicylic acid glucuronide,Salicylic acid, beta-D-glucopyranuronosyl ester Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-hidroxibenzilo)oxioxano-2-carboxílico SMILES: O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O