Learn More
Ácido salicílico Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30136844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136844 100 mg 100 miligramos
30006269 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS088135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29315-53-5
Fórmula molecular C13 H14 O9
Peso molecular (g/mol) 314.24
Sinónimo beta-D-Glucopyranuronic acid, 1-(2-hydroxybenzoate), Glucopyranosiduronic acid, 1-salicylate, beta-D- (8CI), Salicyl acyl glucuronide, Salicylic acid glucuronide, Salicylic acid, beta-D-glucopyranuronosyl ester
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-hidroxibenzilo)oxioxano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O9/c14-6-4-2-1-3-5(6)12(20)22-13-9(17)7(15)8(16)10(21-13)11(18)19/h1-4,7-10,13-17H,(H,18,19)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0638
Porcentaje de pureza >95%