CAS RN 29227-88-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pyr-Gly-OH, TRC
CAS: 29227-88-1 Fórmula molecular: C7H10N2O4 Peso molecular (g/mol): 186.17 Sinónimo: Pyroglutamylglycine Nombre IUPAC: 2-[[(2S)-5-oxopirrolidina-2-amino]ácido acético SMILES: OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1