Learn More
Pyr-Gly-OH, TRC
Código de producto. 30419413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419413 100 mg 100 miligramos
30418612 50 mg -
30410015 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP841188100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29227-88-1
Fórmula molecular C7H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 186.17
Sinónimo Pyroglutamylglycine
Nombre IUPAC 2-[[(2S)-5-oxopirrolidina-2-amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyr-Gly-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O4/c10-5-2-1-4(9-5)7(13)8-3-6(11)12/h4H,1-3H2,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0641