CAS RN 2921-13-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Norcarnitina, TRC
CAS: 2921-13-3 Fórmula molecular: C6H13NO3 Peso molecular (g/mol): 147.17 Sinónimo: (R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid,L-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutyric Acid,(-)-Norcarnitine Nombre IUPAC: (R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxibutanoico SMILES: CN(C)C[C@@H](CC(=O)O)O