Learn More
L-Norcarnitina, TRC
Product Code. 30425902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30425902 1 g
30424534 250 mg
30423541 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425902 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN6614201G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2921-13-3
Fórmula molecular C6H13NO3
Peso molecular (g/mol) 147.17
Sinónimo (R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid, L-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutyric Acid, (-)-Norcarnitine
Nombre IUPAC (R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxibutanoico
SMILES CN(C)C[C@@H](CC(=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Norcarnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.09
Porcentaje de pureza >95%