CAS RN 29122-74-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[2-Hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]benzaldehído, TRC
CAS: 29122-74-5 Fórmula molecular: C13H19NO3 Peso molecular (g/mol): 237.29 Sinónimo: 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde,p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde (8CI), H 128/80,4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde,Metoprolol Tartrate Imp. C (EP) Nombre IUPAC: 4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)proxi] benzaldehído SMILES: CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1