Learn More
4-[2-Hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30007066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007066 100 mg 100 miligramos
30006138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946735100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29122-74-5
Fórmula molecular C13H19NO3
Peso molecular (g/mol) 237.29
Sinónimo 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde, p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde (8CI), H 128/80, 4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde, Metoprolol Tartrate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)proxi] benzaldehído
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1365
Porcentaje de pureza >95%